Principaux documents
647063
Sigma-Aldrich
Poly((4,4′-carbonylbis(1,2-benzenedicarboxylic acid))-alt-(4,4′-methylenedianiline)
~18 wt. % in solution
250 ML
237,00 $
1 L
681,00 $
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
237,00 $
1 L
681,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C30H20N2O7)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
suspension
Composition
ethylbenzene, 4 wt. %
1-methyl-2-pyrrolidinone, 62 wt. %
xylene, 15 wt. %
Concentration
~18 wt. % in solution
Densité
1.053 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Application
Heat reactive aromatic resin solution which can be thermally cured to a cross-linked polyimide.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.1 - 100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.7 - 37.8 °C - closed cup