Key Documents
645788
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
Clé InChI
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable