Documents
645346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5BBrFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clé InChI
UVKKALLRVWTDOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of functionalized dihalophenylboronic acid via lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines and reaction with electrophiles
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable