Principaux documents
644803
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
96-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(on1)C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-6(11-8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Clé InChI
OWMVXHFZCCPOTD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Christina D Camell et al.
Cell metabolism, 30(6), 1024-1039 (2019-11-19)
During aging, visceral adiposity is often associated with alterations in adipose tissue (AT) leukocytes, inflammation, and metabolic dysfunction. However, the contribution of AT B cells in immunometabolism during aging is unexplored. Here, we show that aging is associated with an