Documents
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5HCl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.586
Densité
1.645 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
Clé InChI
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C