Principaux documents
647594
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
98%
10 G
238,00 $
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
238,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
low-melting solid
pb
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges