Principaux documents
644242
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-iodoaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22INO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
109-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1I
InChI
1S/C16H22INO4/c1-15(2,3)21-13(19)18(14(20)22-16(4,5)6)12-10-8-7-9-11(12)17/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
OLSDDNDJGXNWIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable