Principaux documents
644196
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1cncc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
Clé InChI
MUHBRCUFWMUBNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves