538795
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.3335 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Clé InChI
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup