Principaux documents
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
96%
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
Clé InChI
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup