147338
Benzylidenemalononitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
83-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#C\C(=C/c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H
Clé InChI
WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable