Principaux documents
643610
Sigma-Aldrich
Bis(1-benzotriazolyl)methanethione
97%
Synonyme(s) :
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8N6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
170-174 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiourea
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
Clé InChI
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
Autres remarques
Thiophosgene equivalent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable