Principaux documents
640026
Sigma-Aldrich
Poly(pentachlorophenyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
500 MG
349,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
349,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C10H5Cl502)m(C7H10O3)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Composition
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable