433640
Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
pellets
Synonyme(s) :
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Indice de fusion
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Composition
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
Dureté
70 (Shore A, ASTM D 2240)
Pf
39 °C (lit.)
Température de transition
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
Clé InChI
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable