Principaux documents
639850
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
1 G
187,00 $
5 G
648,00 $
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
187,00 $
5 G
648,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5440 (lit.)
pb
172 °C (lit.)
Densité
1.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cn1ccnc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-6-4(7)5/h2-3H,1H3
Clé InChI
BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole can be used in the synthesis of the following:
  • N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine via C-N coupling with p-anisidine[1]
  • 1,2-bis[2-methyl-5-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-3-thienyl]-cyclopentene, a ligand which can form bimetallic platinum(II) complex with potent cytotoxic activity[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
"Non-Switching 1, 2-Dithienylethene-based Diplatinum (II) Complex Showing High Cytotoxicity"
Presa A, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5356-5364 (2016)
"CN Bond forming reactions in the synthesis of substituted 2-aminoimidazole derivatives"
SanJuan-Gomez A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 44-56 (2014)