Principaux documents
703826
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
1 G
93,70 $
93,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
191-196 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable