Documents
590029
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)ethane
98%
Synonyme(s) :
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2OCH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
116-117 °C (lit.)
Densité
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
148.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.44 °C - closed cup