Principaux documents
638331
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
107-111 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges