Principaux documents
637599
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Methylenedioxybenzylidene)benzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
69.5-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
imine
phenyl
Chaîne SMILES 
C1Oc2ccc(\C=N\Cc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14-15(8-13)18-11-17-14/h1-8,10H,9,11H2/b16-10+
Clé InChI
BGNGXFPSLBOGHI-MHWRWJLKSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges