Documents
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione terbium(III) derivative, Tb(acac)3, Terbium 2,4-pentanedionate
About This Item
Formule linéaire :
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Poids moléculaire :
456.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: terbium
reagent type: catalyst
Pf
127 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Application
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1