Principaux documents
635820
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropylmethyl phosphonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CH2P(O)(OCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.4380 (lit.)
pb
60 °C/0.125 mmHg (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CC1CC1)OCC
InChI
1S/C8H17O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-8-5-6-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
SEZHIFQWGROIOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of alkyldichlorophosphine via chlorination reaction under mild conditions
Structural characteristics:
  • Intramolecular hydrogen binding via "banana" bonds between a H atom belonging to the phosphino group and the edge of the cyclopropyl ring
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3