Principaux documents
634255
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
About This Item
Formule linéaire :
Tb4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
747.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Taille des particules
<100 nm (BET)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Clé InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.