275271
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2cc(O)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Clé InChI
QMWOUSYSNFCKAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable