Documents
633356
Sigma-Aldrich
(6-Methoxynaphthalen-2-ylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
99-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Clé InChI
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable