Principaux documents
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonyme(s) :
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid neopentylglycol ester
5 G
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
205,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
62-66 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable