Principaux documents
632341
Sigma-Aldrich
Suberic acid-2,2,7,7-d4 bis (3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) disodium salt
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D4H14N2Na2O14S2
Poids moléculaire :
576.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/i5D2,6D2;;
Clé InChI
MGJYOHMBGJPESL-JVDLJEIDSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable