Documents
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium zirconium oxide
About This Item
Formule linéaire :
CaZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.7% trace metals basis
Forme
nanopowder
Superficie
55-65 m2/g
Taille des particules
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
Pf
2250-2550 °C (lit.)
Densité
5.11 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Clé InChI
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable