572330
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
nanopowder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Synonyme(s) :
Gadolinium doped ceria
264,00 $
About This Item
264,00 $
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Niveau de qualité
Contient
10 mol % gadolinium as dopant
Composition
Ce0.9Gd0.1O2
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
>100 m2/g
Taille des particules
5-10 nm (crystallite size)
<500 nm (secondary)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Clé InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.