Principaux documents
631744
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-10-4-5-11-12(7-10)9(8-14)3-6-13(11)16-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
FFAODEUKHYBIKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves