Principaux documents
631655
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OCH2OC10H6)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
92-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCOc1ccc2ccccc2c1-c3c(OCOC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene is an aryl alkyl ether that can undergo nickel catalyzed cross-coupling reaction with aryl Grignard reagent to form the aryl-aryl cross-coupling product.[1]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cross-Coupling of Aryl/Alkenyl Ethers with Aryl Grignard Reagents through Nickel-Catalyzed C? O Activation.
Xie LG and Wang ZX.
Chemistry?A European Journal , 17(18), 4972-4975 (2011)