Documents
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
137-141 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves