217077
6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one
≥98%
Synonyme(s) :
Tioxolone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Pf
158-160 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
isopropanol: soluble
propylene glycol: soluble
toluene: soluble
water: insoluble
Chaîne SMILES
Oc1ccc2SC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4O3S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3,8H
Clé InChI
SLYPOVJCSQHITR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable