Documents
631108
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4990 (lit.)
Point d'ébullition
183-184 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
ZXWCKKSSCIFVBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.1 °F
Point d'éclair (°C)
66.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Xiuli You et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(21), 7252-7257 (2020-05-20)
Organic-inorganic hybrid materials with perovskite structure have recently attracted tremendous interest due to their structural tunability and rich functional properties, such as phase transition and photoelectric properties. Within this context, two discrete tin-based organic-inorganic hybrid compounds [(FMBA)2SnCl6] (1) and [(FMBA)2SnBr6]