Principaux documents
138428
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(ethylamino)propane
10 G
147,00 $
50 G
494,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
147,00 $
50 G
494,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NH(CH2)3NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Beilstein:
1734025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Limite d'explosivité
11.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4374 (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine is a potential ion-exchange displacer[1].
Application
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine was used as displacer in parallel batch screening for ribonuclease A and α-chymotrypsinogen A adsorbed together on high-performance sepharose SP[1]. It was used to develop robotic high-throughput displacer screen to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography[2].
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Christopher J Morrison et al.
Biotechnology progress, 25(3), 825-833 (2009-06-06)
A robotic high-throughput displacer screen was developed and employed to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography. This automated screen enabled the evaluation of a wide range of experimental conditions in a relatively short period
Kaushal Rege et al.
Journal of chromatography. A, 1033(1), 19-28 (2004-04-10)
This paper employs a parallel batch screening technique for the identification of both selective and high-affinity displacers for a model binary mixture of proteins in a cation-exchange system. A variety of molecules were screened as possible displacers for the proteins