630039
6-Hydroxy-3-coumaranone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
242-246 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2C(=O)COc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
"Synthesis of aminoalkyl-substituted aurone derivatives as acetylcholinesterase inhibitors"
Lee HY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(01), 231-240 (2015)