Principaux documents
617008
Sigma-Aldrich
Triphenyl-d15-phosphine oxide
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(C6D5)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
150-157 °C
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES 
O=P(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Clé InChI
FIQMHBFVRAXMOP-KLHTYYPYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup