Documents
488461
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tetrabromomethane-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
190 °C (lit.)
Pf
88-90 °C (lit.)
Densité
3.43 g/mL
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
Clé InChI
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable