Principaux documents
615668
Sigma-Aldrich
Bufuralol-(t-butyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D9H14NO2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
Clé InChI
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable