490024
L-Glutamine-(amide-15N)
98 atom % 15N
1 060,00 $
About This Item
1 060,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-QQKKVIQDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable