Principaux documents
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Triethoxy(methyl-d3)silane
About This Item
Formule linéaire :
CD3Si(OC2H5)3
Poids moléculaire :
181.32
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.