Principaux documents
591920
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-chlorosilane
99 atom % D
Synonyme(s) :
Chlorotrimethylsilane-d9
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
57 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[Si](Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
IJOOHPMOJXWVHK-GQALSZNTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup