Documents
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentanol-OD
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
1-Pentan(ol-d), Amyl alcohol-OD, Pentyl alcohol-d
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH2OD
Poids moléculaire :
89.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Point d'ébullition
136-138 °C (lit.)
Pf
-78 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup