Documents
175757
Sigma-Aldrich
1-Butyl alcohol-OD
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-Butan(ol-d), 1-Butanol-OD, Butyl alcohol-d
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3975 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup