614319
Resorcinol-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
178 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(O[2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Clé InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UDDMDDBKSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup