Documents
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
Synonyme(s) :
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-585-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
605 °C
Puissance
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
281 °C/1013 hPa
Pf
109-111 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600‑700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies - This study explores the electrochemical oxidation of resorcinol, providing insights into its physicochemical properties and detection methods (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study - This article examines the condensation reactions of resorcinol using quantum chemistry methods (T Li et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup