61405
Methyl levulinate
≥98.0%
Synonyme(s) :
4-Oxopentanoic acid methyl ester, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl β-acetylpropionate, Methyl 4-oxopentanoate, Methyl 4-oxovalerate, Methyl levulate
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.422
pb
193-195 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter