Documents
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Guanabenz monoacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Poids moléculaire :
294.15
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
193 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
Clé InChI
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable