Principaux documents
614025
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(diphenyl-d8)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-d4)propane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D8H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
220 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C(C)(C)c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-UWAUJQNOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable