Key Documents
613681
Sigma-Aldrich
1-Hexadecan-d33-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Cetyl-d33 alcohol, Hexadecyl-d33 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)14CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+33
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clé InChI
BXWNKGSJHAJOGX-TUWMXWROSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable