606588
Styrene-β-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
2 490,00 $
About This Item
2 490,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Contient
4-tert-butylcatechol as stabilizer
pb
145-146 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[13CH2]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup